Print…
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 1320 EUR
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₃F₂NSi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30830087
Número CAS: 2149597-51-1