Print…
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 406 EUR
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18395392
Número CAS: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III