Print…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 671 EUR
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460320
Número CAS: 1274904-33-4