Print…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29065960
Número CAS: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III