Print…
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56058-1G PC56058-250MG PC56058-5G
APOSPC56058-1GEA 1320 EUR
APOSPC56058-1G APOSPC56058-250MG APOSPC56058-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₂F₈O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30746954
Número CAS: 2149590-62-3