Print…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1220 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460315
Número CAS: 1274903-38-6