Print…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 799 EUR
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18256209
Número CAS: 859538-41-3