Print…
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 1180 EUR
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19693145
Número CAS: 1274902-10-1