Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 59.9 EUR
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22683228
Número CAS: 429683-46-5