Print…
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 111 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉FO₄S
Peso Molecular: 232.229 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143295
Número CAS: 1215074-49-9