Print…
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56022-1G PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 66.7 EUR
APOSPC56022-1G APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847292
Número CAS: 1201597-23-0