Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 0 EUR
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Fórmula: C₄HBrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660139
Número CAS: 933673-61-1