Print…
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 905 EUR
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Fórmula: C₉H₅BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28897200
Número CAS: 1980053-79-9