Print…
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzene
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 654 EUR
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Fórmula: C₉H₃BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2137951-06-3