6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC5521-1G
PC5521-500MG
PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA
50.9
EUR
APOSPC5521-1G
APOSPC5521-500MG
APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fórmula:
C₇H₄FIN₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD07781604 Número CAS: 885522-07-6 |