Print…
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC55148-1G PC55148-250MG
APOSPC55148-1GEA 696 EUR
APOSPC55148-1G APOSPC55148-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Fórmula: C₁₀H₉BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922517
Número CAS: 2366994-68-3