Print…
Lithium difluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 102 EUR
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Fórmula: C₂HF₂O₂·Li
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094294
Número CAS: 74956-94-8