Print…
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Peso Molecular: 215.022 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781603
Número CAS: 885522-04-3