Print…
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764783
Número CAS: 777-28-6