Print…
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5503-1G PC5503-250MG PC5503-5G
APOSPC5503-1GEA 58 EUR
APOSPC5503-1G APOSPC5503-250MG APOSPC5503-5G
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₈F₃N₃
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052297
Número CAS: 163620-24-4