Print…
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [3,4-Bis(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 232 EUR
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₆F₆O₃
Peso Molecular: 276.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052963
Número CAS: 1048922-46-8