Print…
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G PC5464-5G PC5464-1G PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA 373 EUR
APOSPC5464-10G APOSPC5464-5G APOSPC5464-1G APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236219
Número CAS: 127842-55-1