Print…
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5461-250MG PC5461-100MG PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA 154 EUR
APOSPC5461-250MG APOSPC5461-100MG APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fórmula: C₉H₈FN₃·ClH
Ponto de Fusão: >280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684141
Número CAS: 1172049-64-7