Print…
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 313 EUR
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Peso Molecular: 178.564 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116002
Número CAS: 886501-09-3