Print…
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 1260 EUR
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Fórmula: C₄F₈O
Peso Molecular: 216.029 g/mol
Ponto de ebulição: –0.8 °C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00465561
Número CAS: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2