Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 140 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094293
Número CAS: 21988-05-6