Print…
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G PC5389-1G
APOSPC5389-10GEA 500 EUR
APOSPC5389-10G APOSPC5389-1G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃OS
Peso Molecular: 206.185 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236335
Número CAS: 51748-27-7