Print…
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 143 EUR
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03414359
Número CAS: 59089-68-8