Print…
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 346 EUR
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Br₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226614
Número CAS: 1159512-35-2