Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC53607-1G
PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA
0
EUR
APOSPC53607-1G
APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Fórmula:
C₁₁H₈F₆O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32663533 Número CAS: 721961-57-5 |