Print…
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 105 EUR
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fórmula: C₉H₈BrFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24134033
Número CAS: 1503577-74-9