Print…
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800685
Número CAS: 200190-87-0