Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53587-100MG PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA 120 EUR
APOSPC53587-100MG APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₃ClF₃NO
Peso Molecular: 197.542 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20492606
Número CAS: 1206975-33-8