Print…
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 567 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇BrF₂O₂
Peso Molecular: 265.051 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31726336
Número CAS: 2091157-39-8