Print…
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 364 EUR
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₂ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09870037
Número CAS: 51422-01-6