Print…
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 638 EUR
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28741480
Número CAS: 1807261-59-1