Print…
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 574 EUR
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₃INO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31710613
Número CAS: 2366994-47-8