Print…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 43.5 EUR
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrClF₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09033157
Número CAS: 914225-67-5