Print…
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-2,4-DiF-Phg-OH, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)ethanoic acid, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid, Amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
PC5357-1G PC5357-250MG PC5357-5G
APOSPC5357-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5357-1G APOSPC5357-250MG APOSPC5357-5G
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Peso Molecular: 187.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662503
Número CAS: 240409-02-3