Print…
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 168 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168715
Número CAS: 1342446-00-7