Print…
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53564-1G PC53564-250MG
APOSPC53564-1GEA 480 EUR
APOSPC53564-1G APOSPC53564-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Fórmula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30729942
Número CAS: 2055699-04-0