Print…
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18783127
Número CAS: 2096331-76-7