Print…
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 105 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976517
Número CAS: 1447671-68-2