Print…
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 676 EUR
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15478054
Número CAS: 1211526-50-9