Print…
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 157 EUR
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396938
Número CAS: 211943-27-0