Print…
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 400 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22196689
Número CAS: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II