Print…
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 556 EUR
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27935531
Número CAS: 1460307-63-4