Print…
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 202 EUR
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Peso Molecular: 189.572 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11193641
Número CAS: 1028757-83-6