6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC53540-250MG
PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA
0
EUR
APOSPC53540-250MG
APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fórmula:
C₅H₃ClF₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08436599 Número CAS: 1480-66-6 |