Print…
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether, 2-(4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluoro-2-oxaheptyl)oxirane, 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC5353D-25G PC5353D-5G PC5353D-1G
APOSPC5353D-25GEA 439 EUR
APOSPC5353D-25G APOSPC5353D-5G APOSPC5353D-1G
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Fórmula: C₈H₈F₈O₂
Peso Molecular: 288.135 g/mol
Ponto de ebulição: 75…79 °C (4 mm Hg)
Densidade: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054692
Número CAS: 19932-27-5